Print…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2047-25G C2047-5G
TCIAC2047-25GEA 214 EUR
TCIAC2047-25G TCIAC2047-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥95.0% (por GC)
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄ClF₃O
Ponto de ebulição: 97°C
Ponto de Inflamação: 89°C
Número MDL : MFCD00134430
Número CAS: 82386-89-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f7c32728c08903b24c27428af0c2e3ccbc01247&vid=8f7c32728c08903b24c27428af0c2e3ccbc01247&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %