Print…
2-Aminobenzothiazole ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Benzothiazol-2-ylamine, Benzo[d]thiazol-2-amine, Cerium(III)-Ionophore II
A0277-25G A0277-500G A0277-100G
TCIAA0277-25GEA 17 EUR
TCIAA0277-25G TCIAA0277-500G TCIAA0277-100G
2-Aminobenzothiazole ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-Aminobenzothiazole
Fórmula: C₇H₆N₂S
Peso Molecular: 150.2 g/mol
Número MDL : MFCD00005785
Número CAS: 136-95-8
EINECS: 205-268-4
Merck Index: 14,00424
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e0bb0cef1b9efa2b2f504d406a8b6d4f8426c72&vid=0e0bb0cef1b9efa2b2f504d406a8b6d4f8426c72&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 126.0 to 131.0 deg-C