Print…
2-Amino-6-ethoxybenzothiazole ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0716-25G A0716-500G
TCIAA0716-25GEA 30 EUR
TCIAA0716-25G TCIAA0716-500G
2-Amino-6-ethoxybenzothiazole ≥97.0% (por análise titulométrica)
2-Amino-6-ethoxybenzothiazole
Fórmula: C₉H₁₀N₂OS
Ponto de ebulição: 347 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 174 °C
Número MDL : MFCD00005788
Número CAS: 94-45-1
EINECS: 202-333-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68dfbe8a3b137577544e909026f43dfaa233f513&vid=68dfbe8a3b137577544e909026f43dfaa233f513&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity