Print…
2-Amino-5-bromopyrimidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1920-25G A1920-5G
TCIAA1920-25GEA 220 EUR
TCIAA1920-25G TCIAA1920-5G
2-Amino-5-bromopyrimidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Amino-5-bromopyrimidine
Fórmula: C₄H₄BrN₃
Ponto de Fusão: 244°C
Número MDL : MFCD00012341
Número CAS: 7752-82-1
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceb288d61fab61e4013c7f47269e22158019e2ff&vid=ceb288d61fab61e4013c7f47269e22158019e2ff&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Pyridine almost transparency