Print…
2-Amino-4-metiltiazole ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Methylthiazol-2-ylamine, 4-Methylthiazol-2-amine, 2-Amino-4-methylthiazol
A1303-25G A1303-250G
TCIAA1303-25GEA 26 EUR
TCIAA1303-25G TCIAA1303-250G
2-Amino-4-metiltiazole ≥99.0% (por GC)
2-Amino-4-metiltiazole
Fórmula: C₄H₆N₂S
Peso Molecular: 114.17 g/mol
Ponto de ebulição: 232°C
Ponto de Fusão: 42
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005329
Número CAS: 1603-91-4
EINECS: 216-505-6
Merck Index: 14,00450
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecf83f2ee4c1026820fbccb2391e8b72e5f55c0f&vid=ecf83f2ee4c1026820fbccb2391e8b72e5f55c0f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 46.0 deg-C