Print…
2-Amino-4-methylpyrimidine ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Methylpyrimidin-2-ylamine, 4-Methylpyrimidin-2-amine
A1474-25G A1474-5G
TCIAA1474-25GEA 95 EUR
TCIAA1474-25G TCIAA1474-5G
2-Amino-4-methylpyrimidine ≥97.0% (por análise titulométrica)
2-Amino-4-methylpyrimidine
Fórmula: C₅H₇N₃
Ponto de ebulição: 283 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 155…157 °C
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00006101
Número CAS: 108-52-1
EINECS: 203-591-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a66cc79dffc1d3cbc558c117afc40facb7427d0&vid=3a66cc79dffc1d3cbc558c117afc40facb7427d0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 156.0 to 161.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity