Print…
2-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H34303.06 H34303.14
H34303.06EA 69.2 EUR
H34303.06 H34303.14
2-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₅F₃N₂
Ponto de Fusão: 70…72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972538
Número CAS: 183610-70-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III