Print…
2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-2-ethylpropane-1,3-diol
A0620-25G A0620-500G
TCIAA0620-25GEA 16 EUR
TCIAA0620-25G TCIAA0620-500G
2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol ≥98.0% (por análise titulométrica)
2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol
Fórmula: C₅H₁₃NO₂
Peso Molecular: 119.16 g/mol
Ponto de ebulição: 152°C
Ponto de Fusão: 39
Número MDL : MFCD00004680
Número CAS: 115-70-8
EINECS: 204-101-2
Merck Index: 14,00439
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45da71b5180e4a9118851c6e27bd0acd0efd3ffc&vid=45da71b5180e4a9118851c6e27bd0acd0efd3ffc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange lump
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency