Print…
2-Amino-1,3-propanediol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Serinol, 2-Amino-1,3-dihydroxy propane, 2-Aminopropane-1,3-diol
A1252-25G A1252-5G
TCIAA1252-25GEA 112 EUR
TCIAA1252-25G TCIAA1252-5G
2-Amino-1,3-propanediol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Amino-1,3-propanediol
Fórmula: C₃H₉NO₂
Peso Molecular: 91.11 g/mol
Ponto de ebulição: 116°C
Número MDL : MFCD00051487
Número CAS: 534-03-2
EINECS: 208-584-0
UN: 3259
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbae4806cad4331d67fd8deb1dfdb7423087ac2b&vid=dbae4806cad4331d67fd8deb1dfdb7423087ac2b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 58.0 deg-C