Print…
Esqualeno ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
H0097-25ML H0097-500ML H0097-100ML
TCIAH0097-25MLEA 16 EUR
TCIAH0097-25ML TCIAH0097-500ML TCIAH0097-100ML
Esqualeno ≥98.0% (por GC)
Esqualeno
Fórmula: C₃₀H₅₀
Ponto de ebulição: 252°C
Ponto de Fusão: -5°C
Densidade: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 220°C
Número MDL : MFCD00008912
Número CAS: 111-02-4
EINECS: 203-826-1
Merck Index: 13,08847
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb23d7db2adedb40411cd1ae94e563141546dc9b&vid=eb23d7db2adedb40411cd1ae94e563141546dc9b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %