Print…
2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,5-Dimethylhex-3-yne-2,5-diol
D0738-25G D0738-500G
TCIAD0738-25GEA 16 EUR
TCIAD0738-25G TCIAD0738-500G
2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol ≥99.0% (por GC)
2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol
Fórmula: C₈H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 205 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 93…95 °C
Densidade: 0,9469 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004468
Número CAS: 142-30-3
EINECS: 205-533-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56593f8bdf52b86af7cf18cad99b3fd5ce73c0a&vid=f56593f8bdf52b86af7cf18cad99b3fd5ce73c0a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 93.0 to 96.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency