Print…
3-Acetyl-2,5-dichlorothiophene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1182-25G A1182-5G
TCIAA1182-25GEA 201 EUR
TCIAA1182-25G TCIAA1182-5G
3-Acetyl-2,5-dichlorothiophene ≥98.0% (por GC)
3-Acetyl-2,5-dichlorothiophene
Fórmula: C₆H₄Cl₂OS
Ponto de ebulição: 122°C
Ponto de Fusão: 37…40 °C
Número MDL : MFCD00014522
Número CAS: 36157-40-1
EINECS: 252-893-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7e15eef51142d38114688d0bfd928e0ab5c6d4f&vid=f7e15eef51142d38114688d0bfd928e0ab5c6d4f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystalline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 41.0 deg-C