Print…
Methyl-2,4-dihydroxybenzoate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,4-Dihydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2,4-dihydroxybenzoate
M1796-25G M1796-5G
TCIAM1796-25GEA 60 EUR
TCIAM1796-25G TCIAM1796-5G
Methyl-2,4-dihydroxybenzoate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Methyl-2,4-dihydroxybenzoate
Fórmula: C₈H₈O₄
Ponto de ebulição: 300 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 214…215 °C
Número MDL : MFCD00002276
Número CAS: 2150-47-2
EINECS: 218-428-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69c36c66837221ecd3c1055dbbb5e73abd3ed563&vid=69c36c66837221ecd3c1055dbbb5e73abd3ed563&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency