Print…
5-Iodouracil ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Iodopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Iodouracil
I0219-25G I0219-5G
TCIAI0219-25GEA 109 EUR
TCIAI0219-25G TCIAI0219-5G
5-Iodouracil ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
5-Iodouracil
Fórmula: C₄H₃IN₂O₂
Ponto de ebulição: 401 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 270…274 °C
Número MDL : MFCD00006020
Número CAS: 696-07-1
EINECS: 211-788-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6b7efbcb09236f3ad4e9508cee54ab4cbd05347&vid=a6b7efbcb09236f3ad4e9508cee54ab4cbd05347&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in dilute NH3aq. very faint turbidity