Print…
5-Fluorouracil ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Fluorouracil, 5-Fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-FU
F0151-25G F0151-5G
TCIAF0151-25GEA 89 EUR
TCIAF0151-25G TCIAF0151-5G
5-Fluorouracil ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
5-Fluorouracil
Fórmula: C₄H₃FN₂O₂
Peso Molecular: 130.08 g/mol
Ponto de ebulição: 347
Ponto de Fusão: 283°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006018
Número CAS: 51-21-8
EINECS: 200-085-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,04181
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=917bdd600df5efe7420d18756c0f3c8c82e00d6c&vid=917bdd600df5efe7420d18756c0f3c8c82e00d6c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Water almost transparency