Print…
5-Ethyluracil ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
E0807-1G E0807-5G
TCIAE0807-1GEA 36 EUR
TCIAE0807-1G TCIAE0807-5G
5-Ethyluracil ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
5-Ethyluracil
Fórmula: C₆H₈N₂O₂
Ponto de Fusão: 303°C
Número MDL : MFCD00079187
Número CAS: 4212-49-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d271ad709e2e2123653fd7b2b7c9ab46ccc7c719&vid=d271ad709e2e2123653fd7b2b7c9ab46ccc7c719&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %