Print…
1,3-Dimethyluracil ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1,3-Dimethylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
D0808-1G D0808-25G D0808-5G
TCIAD0808-1GEA 38 EUR
TCIAD0808-1G TCIAD0808-25G TCIAD0808-5G
1,3-Dimethyluracil ≥98.0% (por GC)
1,3-Dimethyluracil
Fórmula: C₆H₈N₂O₂
Número MDL : MFCD00038065
Número CAS: 874-14-6
EINECS: 212-856-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71b5f0d43d54c4dc93ccbca639cb18620168e2ca&vid=71b5f0d43d54c4dc93ccbca639cb18620168e2ca&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 128.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency