Print…
2,3-Dimethylfuran ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D2865-1G D2865-5G
TCIAD2865-1GEA 50 EUR
TCIAD2865-1G TCIAD2865-5G
2,3-Dimethylfuran ≥98.0% (por GC)
2,3-Dimethylfuran
Fórmula: C₆H₈O
Peso Molecular: 96.13 g/mol
Ponto de Inflamação: –1°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00153893
Número CAS: 14920-89-9
UN: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=331965e309c1bd7e05e25087512d0395fd4b79ea&vid=331965e309c1bd7e05e25087512d0395fd4b79ea&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %