Print…
Pentaerythritol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
P0039-500G P0039-25G
TCIAP0039-500GEA 23 EUR
TCIAP0039-500G TCIAP0039-25G
Pentaerythritol ≥98.0% (por GC)
Pentaerythritol
Fórmula: C₅H₁₂O₄
Ponto de ebulição: 276°C
Ponto de Fusão: 260…264 °C
Densidade: 1,511 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004692
Número CAS: 115-77-5
EINECS: 204-104-9
Merck Index: 14,07111
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1013feab1205250834f780be1c8a5ae0a310985&vid=f1013feab1205250834f780be1c8a5ae0a310985&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %