Print…
2-Thiophenemethanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
T1112-25G T1112-500G T1112-100G
TCIAT1112-25GEA 84 EUR
TCIAT1112-25G TCIAT1112-500G TCIAT1112-100G
2-Thiophenemethanol ≥98.0% (por GC)
2-Thiophenemethanol
Fórmula: C₅H₆OS
Ponto de ebulição: 207°C
Ponto de Fusão: 0 °C
Densidade: 1,206 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00005454
Número CAS: 636-72-6
EINECS: 211-264-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ada7e7146bc0e468ee46093a0ecda1c6a7255a7&vid=1ada7e7146bc0e468ee46093a0ecda1c6a7255a7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %