Print…
(±)-Álcool tetraidrofurfurílico ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T0106-500ML T0106-25ML
TCIAT0106-500MLEA 29 EUR
TCIAT0106-500ML TCIAT0106-25ML
(±)-Álcool tetraidrofurfurílico ≥98.0% (por GC)
(±)-Álcool tetraidrofurfurílico
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 176°C
Ponto de Fusão: < –80 °C
Densidade: 1,0543 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 75°C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005372
Número CAS: 97-99-4
EINECS: 202-625-6
Merck Index: 14,09213
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48f4c72bd2f5bbe843aad21a38f19c6943d52742&vid=48f4c72bd2f5bbe843aad21a38f19c6943d52742&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %