Print…
2-(4-Iodofenil)-3-cloreto de (4-nitrofenil)-5-feniltetrazólio ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Iodonitrotetrazolium chloride, p-Iodonitrotetrazolium violet, INT, 3-(4-Iodophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride, 2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride, 2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazol-3-ium chloride, Iodonitrotetrazolium violet, 3-(4-Iodophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazolium chloride
I0067-1G I0067-5G
TCIAI0067-1GEA 44 EUR
TCIAI0067-1G TCIAI0067-5G
2-(4-Iodofenil)-3-cloreto de (4-nitrofenil)-5-feniltetrazólio ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazolium chloride
Fórmula: C₁₉H₁₃ClIN₅O₂
Ponto de Fusão: 227…229 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011961
Número CAS: 146-68-9
EINECS: 205-676-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f24ba380efad899f625fcc97136a4dbfa23efe14&vid=f24ba380efad899f625fcc97136a4dbfa23efe14&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 % (after drying)
Drying loss max. 6.0 %