Print…
Éter monobutílico do dietilenoglicol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B0699-25ML B0699-500ML
TCIAB0699-25MLEA 16 EUR
TCIAB0699-25ML TCIAB0699-500ML
Éter monobutílico do dietilenoglicol ≥99.0% (por GC)
Éter monobutílico do dietilenoglicol
Fórmula: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
Ponto de ebulição: 230°C
Ponto de Fusão: -68°C
Densidade: 0,954 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 78°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002881
Número CAS: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Merck Index: 14,01557
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15a9966febfa63279489a2ebf443ca9ea3f5ad61&vid=15a9966febfa63279489a2ebf443ca9ea3f5ad61&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %