Print…
1-(2-Pyridyl)piperazine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
P1033-25G P1033-5G
TCIAP1033-25GEA 195 EUR
TCIAP1033-25G TCIAP1033-5G
1-(2-Pyridyl)piperazine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fórmula: C₉H₁₃N₃
Ponto de ebulição: 122°C
Ponto de Fusão: 85…87 °C
Densidade: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00006216
Número CAS: 34803-66-2
EINECS: 252-220-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9bd09bb209936d232abc3e90e2718016fde70baa&vid=9bd09bb209936d232abc3e90e2718016fde70baa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %