Print…
1-Methylbenzimidazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-Methyl-1H-benzimidazole
M2173-25G M2173-5G
TCIAM2173-25GEA 189 EUR
TCIAM2173-25G TCIAM2173-5G
1-Methylbenzimidazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1-Methylbenzimidazole
Fórmula: C₈H₈N₂
Peso Molecular: 132.16 g/mol
Ponto de ebulição: 154°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00192275
Número CAS: 1632-83-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b86b75a6043d69690dd3dabf507a5f226d51cde&vid=1b86b75a6043d69690dd3dabf507a5f226d51cde&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 64.0 deg-C