Print…
N-Methylsuccinimide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2207-5G M2207-25G
TCIAM2207-5GEA 92 EUR
TCIAM2207-5G TCIAM2207-25G
N-Methylsuccinimide ≥98.0% (por GC)
N-Methylsuccinimide
Fórmula: C₅H₇NO₂
Ponto de ebulição: 235°C
Ponto de Fusão: 66…69 °C
Densidade: 1,37 g/cm³ (20.85 °C)
Número MDL : MFCD00005517
Número CAS: 1121-07-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5f9818827f80e891b4c109334a78a70a33eba6f&vid=b5f9818827f80e891b4c109334a78a70a33eba6f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C