Print…
4,4'-Dimethoxybenzhydrol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4,4'-Dimethoxy-α-phenylbenzyl alcohol, Bis(4-methoxyphenyl)methanol, Bis(4-methoxyphenyl)carbinol, 4,4'-Dimethoxyphenyl phenyl carbinol, 4,4'-Dimethoxybenzhydryl alcohol, 4,4'-Dimethoxydiphenylmethanol
D2141-25G D2141-5G
TCIAD2141-25GEA 85 EUR
TCIAD2141-25G TCIAD2141-5G
4,4'-Dimethoxybenzhydrol ≥98.0% (por GC)
4,4'-Dimethoxybenzhydrol
Fórmula: C₁₅H₁₆O₃
Peso Molecular: 244.29 g/mol
Ponto de ebulição: 362
Número MDL : MFCD00008410
Número CAS: 728-87-0
EINECS: 211-975-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=782286d57037a4654cae694c879ec561dae46435&vid=782286d57037a4654cae694c879ec561dae46435&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency