Print…
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0720-25G H0720-500G H0720-100G
TCIAH0720-25GEA 34 EUR
TCIAH0720-25G TCIAH0720-500G TCIAH0720-100G
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol ≥98.0% (por GC)
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 310°C
Ponto de Fusão: 90…92 °C
Número MDL : MFCD00002902
Número CAS: 501-94-0
EINECS: 207-930-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e61c90f272d5804f309f426e8423189f851c80b&vid=5e61c90f272d5804f309f426e8423189f851c80b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 95.0 deg-C