1-Hexyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate ≥97.0% (por base de nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
H1099-25G
H1099-5G
TCIAH1099-25GEA
113
EUR
TCIAH1099-25G
TCIAH1099-5G
1-Hexyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate ≥97.0% (por base de nitrogênio total)
1-Hexyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
Fórmula:
C₁₀H₁₉BF₄N₂ Ponto de ebulição: ? 200 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –82 °C Densidade: 1,14 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: ≥ 100 °C |
Número MDL :
MFCD03095459 Número CAS: 244193-50-8 UN: 1760 ADR: 8,III |
|
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |