Print…
1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Hexyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V)
H1098-25G H1098-5G
TCIAH1098-25GEA 170 EUR
TCIAH1098-25G TCIAH1098-5G
1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Fórmula: C₁₀H₁₉F₆N₂P
Densidade: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD03093296
Número CAS: 304680-35-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=988b2fcaf1eda044e159a803d159abf969fc3522&vid=988b2fcaf1eda044e159a803d159abf969fc3522&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %