Print…
1-Hexyl-3-methylimidazolium bromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
H1227-25G H1227-5G
TCIAH1227-25GEA 286 EUR
TCIAH1227-25G TCIAH1227-5G
1-Hexyl-3-methylimidazolium bromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
1-Hexyl-3-methylimidazolium bromide
Fórmula: C₁₀H₁₉BrN₂
Ponto de ebulição: 395°C
Número MDL : MFCD03427612
Número CAS: 85100-78-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39847b068352222d06082424e8715609b9003009&vid=39847b068352222d06082424e8715609b9003009&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %