Print…
4,4'-Difluorobenzophenone ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Bis(4-Fluorophenyl)methanone, Bis(4-fluorophenyl) ketone
D1797-25G D1797-500G D1797-100G
TCIAD1797-25GEA 20 EUR
TCIAD1797-25G TCIAD1797-500G TCIAD1797-100G
4,4'-Difluorobenzophenone ≥99.0% (por GC)
4,4'-Difluorobenzophenone
Fórmula: C₁₃H₈F₂O
Ponto de ebulição: 170 - 172 °C (10 -rr)
Ponto de Fusão: 140…141 °C
Densidade: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00000353
Número CAS: 345-92-6
EINECS: 206-466-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a289d5230f554dfb16215bf76480614f073d2af&vid=7a289d5230f554dfb16215bf76480614f073d2af&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 107.0 to 110.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency