Print…
2-(3-Fluorophenyl)ethanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0776-1G F0776-5G
TCIAF0776-1GEA 20 EUR
TCIAF0776-1G TCIAF0776-5G
2-(3-Fluorophenyl)ethanol ≥98.0% (por GC)
2-(3-Fluorophenyl)ethanol
Fórmula: C₈H₉FO
Peso Molecular: 140.16 g/mol
Ponto de ebulição: 90°C
Densidade: 1.12
Ponto de Inflamação: 107°C
Número MDL : MFCD00045998
Número CAS: 52059-53-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98b5455b273c94f0ed44c7f00a403a152fd997a2&vid=98b5455b273c94f0ed44c7f00a403a152fd997a2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %