Print…
2-(2-Fluorophenyl)ethanol ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Fluorophenethyl alcohol
F0778-25G F0778-5G
TCIAF0778-25GEA 102 EUR
TCIAF0778-25G TCIAF0778-5G
2-(2-Fluorophenyl)ethanol ≥95.0% (por GC)
2-(2-Fluorophenyl)ethanol
Fórmula: C₈H₉FO
Peso Molecular: 140.16 g/mol
Ponto de ebulição: 137°C
Ponto de Inflamação: 98°C
Número MDL : MFCD00002887
Número CAS: 50919-06-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35ba864cc2c6321bb724a8873e128b34da45bf42&vid=35ba864cc2c6321bb724a8873e128b34da45bf42&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %