Print…
1-Ethyl-3-methylimidazolium ethylsulphate ≥98.0% (por base de nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
E0650-25G E0650-5G
TCIAE0650-25GEA 72 EUR
TCIAE0650-25G TCIAE0650-5G
1-Ethyl-3-methylimidazolium ethylsulphate ≥98.0% (por base de nitrogênio total)
1-Ethyl-3-methylimidazolium ethylsulphate
Fórmula: C₈H₁₆N₂O₄S
Ponto de Inflamação: 162°C
Número MDL : MFCD06798189
Número CAS: 342573-75-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14adbf116dabf419509d73a392f21ec9883ef10f&vid=14adbf116dabf419509d73a392f21ec9883ef10f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %