Print…
1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Ethyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium bromide
E0543-25G E0543-5G
TCIAE0543-25GEA 89 EUR
TCIAE0543-25G TCIAE0543-5G
1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide ≥98.0% (por análise titulométrica)
1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide
Fórmula: C₆H₁₁BrN₂
Peso Molecular: 191.07 g/mol
Número MDL : MFCD03427610
Número CAS: 65039-08-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f844f3cf6660d5bdb22d2a654a11c2bbe031507&vid=9f844f3cf6660d5bdb22d2a654a11c2bbe031507&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %