Print…
1-Hexyl-4-ethynylbenzene ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-Hexylphenylacetylene, 1-Ethynyl-4-hexylbenzene, (4-Hexylphenyl)acetylene, 4-Hexyl-1-ethynylbenzene, (4-Hexylphenyl)ethyne
E0564-25G E0564-5G
TCIAE0564-25GEA 305 EUR
TCIAE0564-25G TCIAE0564-5G
1-Hexyl-4-ethynylbenzene ≥95.0% (por GC)
1-Hexyl-4-ethynylbenzene
Fórmula: C₁₄H₁₈
Peso Molecular: 186.29 g/mol
Número MDL : MFCD00173883
Número CAS: 79887-11-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc86d25dfe7a6be0f2065910fe89bffc64a1bc71&vid=fc86d25dfe7a6be0f2065910fe89bffc64a1bc71&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %