Print…
Valeronitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
V0008-25ML V0008-500ML
TCIAV0008-25MLEA 16 EUR
TCIAV0008-25ML TCIAV0008-500ML
Valeronitrile ≥98.0% (por GC)
Valeronitrile
Fórmula: C₅H₉N
Ponto de ebulição: 140°C
Ponto de Fusão: -96°C
Densidade: 0,799 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 40°C
Número MDL : MFCD00001974
Número CAS: 110-59-8
EINECS: 203-781-8
UN: 3273
ADR: 3,II
Merck Index: 14,09905
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=868e4e1f97e720dec8c42586e03341695c314eb8&vid=868e4e1f97e720dec8c42586e03341695c314eb8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %