Print…
5-Fluoro-o-toluonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
F0747-25G F0747-5G
TCIAF0747-25GEA 138 EUR
TCIAF0747-25G TCIAF0747-5G
5-Fluoro-o-toluonitrile ≥98.0% (por GC)
5-Fluoro-o-toluonitrile
Fórmula: C₈H₆FN
Ponto de ebulição: 226 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 42…46 °C
Número MDL : MFCD00042295
Número CAS: 77532-79-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c75698f6284c32338f77fbe5f5368292bc1ba2d5&vid=c75698f6284c32338f77fbe5f5368292bc1ba2d5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C