Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1896-25G B1896-5G
TCIAB1896-25GEA 120 EUR
TCIAB1896-25G TCIAB1896-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (por GC)
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₉H₃F₆N
Peso Molecular: 239.12 g/mol
Ponto de ebulição: 155
Ponto de Fusão: 16
Número MDL : MFCD00000379
Número CAS: 27126-93-8
EINECS: 248-240-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9d2cb956267f48ca37e8a21c49db21327e71955&vid=c9d2cb956267f48ca37e8a21c49db21327e71955&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 19.0 to 23.0 deg-C