4,4'-Dichlorobenzhydrol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
4,4'-Dichlorobenzhydryl alcohol, DBH, 4,4'-Dichlorophenyl phenyl carbinol, 4,4'-Dichloro-α-phenylbenzyl alcohol, 4,4'-Dichlorodiphenylmethanol, Bis(4-chlorophenyl)methanol, Bis(4-chlorophenyl)carbinol
D1915-25G
D1915-250G
TCIAD1915-25GEA
40
EUR
TCIAD1915-25G
TCIAD1915-250G
4,4'-Dichlorobenzhydrol ≥98.0% (por GC)
4,4'-Dichlorobenzhydrol
Fórmula:
C₁₃H₁₀Cl₂O Peso Molecular: 253.13 g/mol |
Número MDL :
MFCD00000629 Número CAS: 90-97-1 EINECS: 202-029-6 |
|
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 92.0 to 95.0 deg-C |