Print…
3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
I0563-25G I0563-5G
TCIAI0563-25GEA 110 EUR
TCIAI0563-25G TCIAI0563-5G
3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate ≥97.0% (por GC)
3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate
Fórmula: C₈H₆ClNO
Ponto de ebulição: 124°C
Densidade: 1,224 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013858
Número CAS: 28479-22-3
EINECS: 249-050-7
UN: 3428
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0cc620134e05a2ac4c3f68f52b46206df882451&vid=b0cc620134e05a2ac4c3f68f52b46206df882451&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Freezing point 21.0 to 25.0 deg-C