Print…
1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Chloro-1-fluoro-2-iodobenzene, 4-Chloro-2-fluoro-1-iodobenzene, 4-Chloro-2-fluoroiodobenzene
C1499-25G C1499-5G
TCIAC1499-25GEA 145 EUR
TCIAC1499-25G TCIAC1499-5G
1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzene ≥98.0% (por GC)
1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzene
Fórmula: C₆H₃ClFI
Peso Molecular: 256.45 g/mol
Número MDL : MFCD00079729
Número CAS: 6797-79-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bc91475b8bd4412742d63f0dd62426055507d59&vid=0bc91475b8bd4412742d63f0dd62426055507d59&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %