Print…
4-Chloro-o-phenylenediamine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Chloro-3,4-diaminobenzene, 4-Chlorobenzene-1,2-diamine, 4-Chloro-1,2-phenylenediamine, 4-Chloro-1,2-diaminobenzene
C0255-25G C0255-5G
TCIAC0255-25GEA 47 EUR
TCIAC0255-25G TCIAC0255-5G
4-Chloro-o-phenylenediamine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
4-Chloro-o-phenylenediamine
Fórmula: C₆H₇ClN₂
Ponto de ebulição: 280 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 89…90 °C
Número MDL : MFCD00011691
Número CAS: 95-83-0
EINECS: 202-456-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91c36128791397ab0a188d874a79bc4b8ef7bebd&vid=91c36128791397ab0a188d874a79bc4b8ef7bebd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C