Print…
3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride, 2-Chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
C1515-25G C1515-5G
TCIAC1515-25GEA 168 EUR
TCIAC1515-25G TCIAC1515-5G
3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride ≥98.0% (por GC)
3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₃ClF₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00042207
Número CAS: 78068-85-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e61bfa960a93aca75bfa913bd49d406834dfe07&vid=8e61bfa960a93aca75bfa913bd49d406834dfe07&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %