Print…
2-Chloroethyl ethyl ether ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Ethoxyethyl chloride, 2-Chlorodiethyl ether, 2-Chloroethylethylether
C1172-25ML C1172-500ML
TCIAC1172-25MLEA 49 EUR
TCIAC1172-25ML TCIAC1172-500ML
2-Chloroethyl ethyl ether ≥98.0% (por GC)
2-Chloroethyl ethyl ether
Fórmula: C₄H₉ClO
Peso Molecular: 108.57 g/mol
Ponto de ebulição: 108°C
Ponto de Fusão: -60
Ponto de Inflamação: 6°C
Número MDL : MFCD00000974
Número CAS: 628-34-2
EINECS: 211-037-9
UN: 3271
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22a88b9e7e44c48d514f6cfc2b65422cb09b0dd3&vid=22a88b9e7e44c48d514f6cfc2b65422cb09b0dd3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %