Print…
Eter bis(2-cloroetílico) ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Chloroethyl ether
B0472-25G B0472-500G
TCIAB0472-25GEA 18 EUR
TCIAB0472-25G TCIAB0472-500G
Eter bis(2-cloroetílico) ≥99.0% (por GC)
Eter bis(2-cloroetílico)
Fórmula: C₄H₈Cl₂O
Peso Molecular: 143.01 g/mol
Ponto de ebulição: 178°C
Ponto de Fusão: –47°C
Ponto de Inflamação: 55°C
Número MDL : MFCD00000975
Número CAS: 111-44-4
EINECS: 203-870-1
UN: 1916
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,03066
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bce1d98675c4370c036f09940dd30ed6344ae581&vid=bce1d98675c4370c036f09940dd30ed6344ae581&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %