Print…
4-Butylphenyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
B3205-1G B3205-5G
TCIAB3205-1GEA 21 EUR
TCIAB3205-1G TCIAB3205-5G
4-Butylphenyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
4-Butylphenyl isocyanate
Fórmula: C₁₁H₁₃NO
Ponto de ebulição: 170°C
Densidade: 0,992 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 108°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013882
Número CAS: 69342-47-8
UN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9436f273e80b4a3ad5d85d4a9d5321362c0fb1b&vid=c9436f273e80b4a3ad5d85d4a9d5321362c0fb1b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %