Print…
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-Butyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 1-n-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, [BMIM] [BF4]
B2195-25G B2195-5G B2195-100G
TCIAB2195-25GEA 56 EUR
TCIAB2195-25G TCIAB2195-5G TCIAB2195-100G
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate
Fórmula: C₈H₁₅BF₄N₂
Peso Molecular: 226.02 g/mol
Ponto de Fusão: -71
Número MDL : MFCD03095449
Número CAS: 174501-65-6
UN: 1760
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d996eee924329e9811b44e65664826eb95094508&vid=d996eee924329e9811b44e65664826eb95094508&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %