Print…
1-Butyl-3-methylimidazolium iodide ≥96.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
B2708-25G B2708-5G
TCIAB2708-25GEA 102 EUR
TCIAB2708-25G TCIAB2708-5G
1-Butyl-3-methylimidazolium iodide ≥96.0% (por HPLC, azoto total)
1-Butyl-3-methylimidazolium iodide
Fórmula: C₈H₁₅IN₂
Densidade: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 223 °C
Número MDL : MFCD08276307
Número CAS: 65039-05-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=743784ccae6c2e65885238fa390a5c6a1b9a816c&vid=743784ccae6c2e65885238fa390a5c6a1b9a816c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Orange to Brown to Dark red clear liquid
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %